SAB5702474
Anti-EpCAM Antibody, clone 2Y2E0, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
DIAR5, EGP-2, EGP314, EGP40, ESA, HNPCC8, KS1/4, KSA, M4S1, MIC18, MK-1, TACSTD1, TROP1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2Y2E0, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
40 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.534 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MAPPQVLAFGLLLAAATATFAAAQEECVCENYKLAVNCFVNNNRQCQCTSVGAQNTVICSKLAAKCLVMKAEMNGSKLGRRAKPEGALQNNDGLYDPDCD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EPCAM(4072)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1