SAB5702450
Anti-DGCR8 Antibody, clone 3T5Q6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
C22orf12, DGCRK6, Gy1, pasha
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3T5Q6, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
100 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
2 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
DLEEFRSYLEKRFDFEQVTVKKFRTWAERRQFNREMKRKQAESERPILPANQKLITLSVQDAPTKKEFVINPNGKSEVCILHEYMQRVLKVRPVYNFFECENPSEPFGASVTIDGVTYGSGTASSKKLAKNKAARATLEILIPDFVKQTSEEKPKDSEELEYFNHISIEDSRVYELTSKAGLLSPYQILHECLKRNHGMGDTSIKFEVVPGKNQKSEYVMACGKHTVRGWCKNKRVGKQLASQKILQLLHPHVKNWGSLLRMYGRESSKMVKQETSDKSVIELQQYAKKNKPNLHILSKLQEEMKRLAEEREETRKKPKMSIVASAQPG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DGCR8(54487)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1