SAB5702448
Anti-FKBP52/FKBP4 Antibody, clone 3Q6H2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
FKBP51, FKBP52, FKBP59, HBI, Hsp56, PPIase, p52
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3Q6H2, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
56 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.50 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MTAEEMKATESGAQSAPLPMEGVDISPKQDEGVLKVIKREGTGTEMPMIGDRVFVHYTGWLLDGTKFDSSLDRKDKFSFDLGKGEVIKAWDI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FKBP4(2288)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1