SAB5702438
Anti-PI3 Kinase p85 alpha Antibody, clone 7Z9H0, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
AGM7, GRB1, IMD36, p85, p85-ALPHA
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7Z9H0, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
85 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.6 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MSAEGYQYRALYDYKKEREEDIDLHLGDILTVNKGSLVALGFSDGQEARPEEIGWLNGYNETTGERGDFPGTYVEYIGRKKISPPTPKPRPPRPLPVAPG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PIK3R1(5295)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1