SAB5702437
Anti-NDUFA13/GRIM19 Antibody, clone 7D1Z6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
B16.6, CDA016, CGI-39, GRIM-19, GRIM19
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7D1Z6, monoclonal
Stato
liquid
PM
17 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.7mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MAASKVKQDMPPPGGYGPIDYKRNLPRRGLSGYSMLAIGIGTLIYGHWSIMKWNRERRRLQIEDFEARIALLPLLQAETDRRTLQMLRENLEEEAIIMKDVPDWKVGESVFHTTRWVPPLIGELYGLRTTEEALHASHGFMWYT
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NDUFA13(51079)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)