SAB5702431
Anti-Desmin Antibody, clone 6O9O4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CSM1, CSM2, LGMD2R
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6O9O4, monoclonal
Stato
liquid
PM
54 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.77 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
EEEIRHLKDEMARHLREYQDLLNVKMALDVEIATYRKLLEGEESRINLPIQTYSALNFRETSPEQRGSEVHTKKTVMIKTIETRDGEVVSEATQQQHEVL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DES(1674)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)