Documenti fondamentali
SAB5702428
Sigma-Aldrich
Anti-Reptin/RUVBL2 Antibody, clone 3U4L10, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CGI-46, ECP-51, ECP51, INO80J, REPTIN, RVB2, TAP54-beta, TIH2, TIP48, TIP49B
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3U4L10, monoclonal
Stato
liquid
PM
50 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.166 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
LLDRLLIVSTTPYSEKDTKQILRIRCEEEDVEMSEDAYTVLTRIGLETSLRYAIQLITAASLVCRKRKGTEVQVDDIKRVYSLFLDESRSTQYMKEYQDAF
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RUVBL2(10856)
Descrizione generale
This gene encodes the second human homologue of the bacterial RuvB gene. Bacterial RuvB protein is a DNA helicase essential for homologous recombination and DNA double-strand break repair. Functional analysis showed that this gene product has both ATPase and DNA helicase activities. This gene is physically linked to the CGB/LHB gene cluster on chromosome 19q13.3, and is very close (55 nt) to the LHB gene, in the opposite orientation. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 350-450 of human Reptin/RUVBL2 (Q9Y230).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)