SAB5702402
Anti-TrkA Antibody, clone 9F4Y9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
MTC, TRK, TRK1, TRKA, Trk-A, p140-TrkA
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9F4Y9, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
130 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat
Concentrazione
1mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
ESILYRKFTTESDVWSFGVVLWEIFTYGKQPWYQLSNTEAIDCITQGRELERPRACPPEVYAIMRGCWQREPQQRHSIKDVHARLQALAQAPPVYLDVLG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NTRK1(4914)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1