Documenti fondamentali
SAB5702396
Sigma-Aldrich
Anti-DCR2 Antibody, clone 10Y1N4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CD264, DCR2, TRAIL-R4, TRAILR4, TRUNDD
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
10Y1N4, monoclonal
Stato
liquid
PM
45-60 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.61 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
PTQVSEQEIQGQELAELTGVTVELPEEPQRLLEQAEAEGCQRRRLLVPVNDADSADISTLLDASATLEEGHAKETIQDQLVGSEKLFYEEDEAGSATSCL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a member of the TNF-receptor superfamily. This receptor contains an extracellular TRAIL-binding domain, a transmembrane domain, and a truncated cytoplamic death domain. This receptor does not induce apoptosis, and has been shown to play an inhibitory role in TRAIL-induced cell apoptosis. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 287-386 of human DCR2 (Q9UBN6).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)