Documenti fondamentali
SAB5702384
Sigma-Aldrich
Anti-AKT1S1/PRAS40 Antibody, clone 2Y8Y3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
Lobe, PRAS40
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2Y8Y3, monoclonal
Stato
liquid
PM
40 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
1.05 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
STDDGSLSEETPAGPPTCSVPPASALPTQQYAKSLPVSVPVWGFKEKRTEARSSDEENGPPSSPDLDRIAASMRALVLREAEDTQVFGDLPRPRLNTSDFQKLKRKY
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AKT1S1(84335)
Descrizione generale
AKT1S1 is a proline-rich substrate of AKT (MIM 164730) that binds 14-3-3 protein (see YWHAH, MIM 113508) when phosphorylated (Kovacina et al., 2003 [PubMed 12524439]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 150-256 of human AKT1S1/PRAS40 (Q96B36).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)