Documenti
SAB5702363
Sigma-Aldrich
Anti-DDAH2 Antibody, clone 5M4Y4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
DDAH, DDAHII, G6a, HEL-S-277, NG30
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5M4Y4, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
30 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1.05 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MGTPGEGLGRCSHALIRGVPESLASGEGAGAGLPALDLAKAQREHGVLGGKLRQRLGLQLLELPPEESLPLGPLLGDTAVIQGDTALITRPWSPARRPEV
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DDAH2(23564)
Descrizione generale
This gene encodes a dimethylarginine dimethylaminohydrolase. The encoded enzyme functions in nitric oxide generation by regulating the cellular concentrations of methylarginines, which in turn inhibit nitric oxide synthase activity. The protein may be localized to the mitochondria. Alternative splicing resulting in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Dec 2014]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human DDAH2 (O95865).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1