SAB5702350
Anti-CDC16 Antibody, clone 7Y1Y10, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ANAPC6, APC6, CDC16Hs, CUT9
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7Y1Y10, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
72 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1.08 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
LLRFLFENKLKKYNKPSETVIPESVDGLQENLDVVVSLAERHYYNCDFKMCYKLTSVVMEKDPFHASCLPVHIGTLVELNKANELFYLSHKLVDLYPSNPV
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDC16(8881)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1