SAB5702342
[KO Validated]Anti-STAT2 Antibody, clone 4A5P8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
IMD44, ISGF-3, P113, STAT113
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4A5P8, monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
KLPFWTWLDKILELVHDHLKDLWNDGRIMGFVSRSQERRLLKKTMSGTFLLRFSESSEGGITCSWVEHQDDDKVLIYSVQPYTKEVLQSLPLTEIIRHYQLLTEENIPENPLRFLYPRIPRDEAFGCYYQEKVNLQERRKYLKHRLIVVSNRQVDEL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STAT2(6773)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3