SAB5702322
Anti-ACLY Antibody, clone 8A0V0, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ACL, ATPCL, CLATP
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8A0V0, monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.26 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
ATPLLDYALEVEKITTSKKPNLILNVDGLIGVAFVDMLRNCGSFTREEADEYIDIGALNGIFVLGRSMGFIGHYLDQKRLKQGLYRHPWDDISYVLPEHMSM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACLY(47)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)