SAB5702286
Anti-Activator protein 2 (AP-2/TFAP2A) Antibody, clone 8I8E4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
AP-2, AP-2alpha, AP2TF, BOFS, TFAP2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8I8E4, monoclonal
Stato
liquid
PM
48 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
2 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
NADFQPPYFPPPYQPIYPQSQDPYSHVNDPYSLNPLHAQPQPQHPGWPGQRQSQESGLLHTHRGLPHQLSGLDPRRDYRRHEDLLHGPHALSSGLGDLSIH
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TFAP2A(7020)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)