SAB5702285
Anti-MRP1/ABCC1 Antibody, clone 0J6M2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ABC29, ABCC, GS-X, MRP, MRP1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
0J6M2, monoclonal
Stato
liquid
PM
200-250 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1.00 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
ESSASFLSRITFWWITGLIVRGYRQPLEGSDLWSLNKEDTSEQVVPVLVKNWKKECAKTRKQPVKVVYSSKDPAQPKESSKVDANEEVEALIVKS
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ABCC1(4363)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)