Documenti
SAB5702245
Sigma-Aldrich
Anti-CD28 Antibody, clone 5G1C8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
Tp44
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5G1C8, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
45 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1.00 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD28(940)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is essential for T-cell proliferation and survival, cytokine production, and T-helper type-2 development. Several alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogeno
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant protein of human CD28.
Applicazioni
WB, FC
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3