SAB5702237
Anti-CD3E+CD3G Antibody, clone 4F5G4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CD3E,IMD18,T3E,TCRE,CD3e molecule,CD3G,CD3-GAMMA,IMD17,T3G
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4F5G4, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
23 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.43 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD3(epsilon+gamma)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3