Documenti fondamentali
SAB5702234
Sigma-Aldrich
Anti-Sec61A Antibody, clone 9W7I3, Rabbit Monoclonal
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9W7I3, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
52 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1.2 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
SMGAIFEDPVHVVVYIIFMLGSCAFFSKTWIEVSGSSAKDVAKQLKEQQMVMRGHRDTSMVHELNRYIPTAAAFGGLCIGALSVLADFLGAIGSGTGILLA
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SEC61A2(55176)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene has similarity to a mouse protein which suggests a role in the insertion of secretory and membrane polypeptides into the endoplasmic reticulum. It may also be required for the assembly of membrane and secretory proteins. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Dec 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 350-450 of human Sec61A (Q9H9S3).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1