SAB5702229
Anti-PSD93/chapsyn-110/DLG2 Antibody, clone 0G4O6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
PPP1R58, PSD-93, PSD93, chapsyn-110
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
0G4O6, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
110 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1.20 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
RRVERKERARLKTVKFNAKPGVIDSKGSFNDKRKKSFIFSRKFPFYKNKEQSEQETSDPERGQEDLILSYEPVTRQEINYTRPVIILGPMKDRINDDLISE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DLG2(1740)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1