SAB5702188
Anti-Rad21 Antibody, clone 9H0H6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CDLS4, HR21, HRAD21, MCD1, NXP1, SCC1, hHR21
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9H0H6, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
130 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1.2 mg/mL
tecniche
ChIP: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
EKEDDEEEEDEDASGGDQDQEERRWNKRTQQMLHGLQRALAKTGAESISLLELCRNTNRKQAAAKFYSFLVLKKQQAIELTQEEPYSDIIATPGPRFHII
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAD21(5885)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1