SAB5702186
Anti-ACVR1 Antibody, clone 1J7G4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ACVR1, ACTRI, ACVR1A, ACVRLK2, ALK2, FOP, SKR1, TSRI, activin receptor type-1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1J7G4, monoclonal
Stato
liquid
PM
57 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1.2 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:1000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
VLWEVARRMVSNGIVEDYKPPFYDVVPNDPSFEDMRKVVCVDQQRPNIPNRWFSDPTLTSLAKLMKECWYQNPSARLTALRIKKTLTKIDNSLDKLKTDC
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACVR1(90)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)