SAB5702183
Anti-NAIP Antibody, clone 6B9M10, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
BIRC1, NLRB1, psiNAIP
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6B9M10, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
160 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
1.03 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MATQQKASDERISQFDHNLLPELSALLGLDAVQLAKELEEEEQKERAKMQKGYNSQMRSEAKRLKTFVTYEPYSSWIPQEMAAAGFYFTGVKSGIQCFCC
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NAIP(4671)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1