SAB5702141
Anti-PRK2/PKN2 Antibody, clone 5O2G6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
PAK2, PRK2, PRKCL2, PRO2042, Pak-2, STK7
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5O2G6, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
112 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.4 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MASNPERGEILLTELQGDSRSLPFSENVSAVQKLDFSDTMVQQKLDDIKDRIKREIRKELKIKEGAENLRKVTTDKKSLAYVDNILKKSNKKLEELHHKL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PKN2(5586)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1