SAB5702139
Anti-MICA Antibody, clone 5A1P3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
MICA, MIC-A, PERB11.1, MHC class I polypeptide-related sequence A
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5A1P3, monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.666 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
HLDGQPFLRCDRQKCRAKPQGQWAEDVLGNKTWDRETRDLTGNGKDLRMTLAHIKDQKEGLHSLQEIRVCEIHEDNSTRSSQHFYYDGELFLSQNLETKEW
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MICA(100507436)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1