SAB5702117
Anti-E2F1 Antibody, clone 5Z5U3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
E2F-1,RBAP1,RBBP3,RBP3,E2F1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5Z5U3, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
70 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.37 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
PPSSLTTDPSQSLLSLEQEPLLSRMGSLRAPVDEDRLSPLVAADSLLEHVREDFSGLLPEEFISLSPPHEALDYHFGLEEGEGIRDLFDCDFGDLTPLDF
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... E2F1(1869)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1