SAB5702104
Anti-DCTN5 Antibody, clone 9W2S4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
DCTN5, dynactin subunit 5
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9W2S4, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
20 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1.50 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MELGELLYNKSEYIETASGNKVSRQSVLCGSQNIVLNGKTIVMNDCIIRGDLANVRVGRHCVVKSRSVIRPPFKKFSKGVAFFPLHIGDHVFIEEDCVVNAAQIGSYVHVGKNCVIGRRCVLKDCCKILDNTVLPPETVVPPFTVFSGCPGLFSGELPECTQELMIDVTKSYYQKFLPLTQV
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DCTN5(84516)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1