SAB5702092
Anti-Cathepsin B Antibody, clone 6I5D7, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
APPS,CPSB,Cathepsin B,CTSB
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6I5D7, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
44 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.80 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
SDELVNYVNKRNTTWQAGHNFYNVDMSYLKRLCGTFLGGPKPPQRVMFTEDLKLPASFDAREQWPQCPTIKEIRDQGSCGSCWAFGAVEAISDRICIHTNAHVSVEVSAEDLLTCCGSMCGDGCNGGYPA
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CTSB(1508)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1