SAB5702086
Anti-RPL7A Antibody, clone 4I8Y6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
RPL7A, L7A, SURF3, TRUP, ribosomal protein L7a
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4I8Y6, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
32 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.50 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MPKGKKAKGKKVAPAPAVVKKQEAKKVVNPLFEKRPKNFGIGQDIQPKRDLTRFVKWPRYIRLQRQRAILYKRLKVPPAINQFTQALDRQTATQLLKLAHKYRPETKQEKKQRLLARAEKKAAGKGDVPTKRPPVLRAGVNTVTTLVENKKAQLVVIAHDVDPIE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPL7A(6130)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1