Key Documents
SAB5702064
Sigma-Aldrich
Anti-HGD Antibody, clone 7O8Q1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
HGD, AKU, HGO, homogentisate 1,2-dioxygenase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7O8Q1, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
50 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.4 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
IRGHYEAKQGGFLPGGGSLHSTMTPHGPDADCFEKASKVKLAPERIADGTMAFMFESSLSLAVTKWGLKASRCLDENYHKCWEPLKSHFTPNSRNPAEPN
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HGD(3081)
Descrizione generale
This gene encodes the enzyme homogentisate 1,2 dioxygenase. This enzyme is involved in the catabolism of the amino acids tyrosine and phenylalanine. Mutations in this gene are the cause of the autosomal recessive metabolism disorder alkaptonuria.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 346-445 of human HGD (Q93099).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1