SAB5702060
Anti-ARPC2 Antibody, clone 4F2G6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ARPC2, ARC34, PNAS-139, PRO2446, p34-Arc, actin-related protein 2/3 complex subunit 2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4F2G6, monoclonal
Stato
liquid
PM
34 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.40 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
FSHREPPLELKDTDAAVGDNIGYITFVLFPRHTNASARDNTINLIHTFRDYLHYHIKCSKAYIHTRMRAKTSDFLKVLNRARPDAEKKEMKTITGKTFSSR
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARPC2(10109)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)