Documenti
SAB5702045
Sigma-Aldrich
Anti-CR2/CD21 Antibody, clone 9F8A1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
C3DR, CD21, CR, CVID7, SLEB9
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9F8A1, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
155 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
1.19 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
GAVVTLECEDGYMLEGSPQSQCQSDHQWNPPLAVCRSRSLAPVLCGIAAGLILLTFLIVITLYVISKHRARNYYTDTSQKEAFHLEAREVYSVDPYNPAS
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CR2(1380)
Descrizione generale
This gene encodes a membrane protein, which functions as a receptor for Epstein-Barr virus (EBV) binding on B and T lymphocytes. Genetic variations in this gene are associated with susceptibility to systemic lupus erythematosus type 9 (SLEB9). Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Sep 2009]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 934-1033 of human CR2/CD21 (P20023).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC, IF/ICC
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3