SAB5702025
Anti-Angiotensinogen Antibody, clone 9Q5D4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ANHU, SERPINA8
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9Q5D4, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
60 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MAPAGVSLRATILCLLAWAGLAAGDRVYIHPFHLVIHNESTCEQLAKANAGKPKDPTFIPAPIQAKTSPVDEKALQDQLVLVAAKLDTEDKLRAAMVGML
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AGT(183)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1