Documenti fondamentali
SAB5701966
Sigma-Aldrich
Anti-RANBP3 Antibody, clone 8H7W3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
RANBP3, ran-binding protein 3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8H7W3, monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
3.00 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MADLANEEKPAIAPPVFVFQKDKGQKSPAEQKNLSDSGEEPRGEAEAPHHGTGHPESAGEHALEPPAPAGASASTPPPPAPEAQLPPFPRELAGRSAGGS
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RANBP3(8498)
Descrizione generale
This gene encodes a protein with a RanBD1 domain that is found in both the nucleus and cytoplasm. This protein plays a role in nuclear export as part of a heteromeric complex. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RANBP3 (Q9H6Z4).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
IHC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)