Documenti
SAB5701960
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Tau-T181 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.426 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr181)
Informazioni sul gene
human ... MAPT(4137)
Descrizione generale
This gene encodes the microtubule-associated protein tau (MAPT) whose transcript undergoes complex, regulated alternative splicing, giving rise to several mRNA species. MAPT transcripts are differentially expressed in the nervous system, depending on stage of neuronal maturation and neuron type. MAPT gene mutations have been associated with several neurodegenerative disorders such as Alzheimer′s disease, Pick′s disease, frontotemporal dementia, cortico-basal degeneration and progressive supranuclear palsy.
Immunogeno
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding T181 of Human Tau.
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1