Documenti fondamentali
SAB5701719
Sigma-Aldrich
Anti-WDR77 antibody produced in mouse
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1.51 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WDR77(79084)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is an androgen receptor coactivator that forms a complex with protein arginine methyltransferase 5, which modifies specific arginines to dimethylarginines in several spliceosomal Sm proteins. The encoded protein may be involved in the early stages of prostate cancer, with most of the protein being nuclear-localized in benign cells but cytoplasmic in cancer cells. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogeno
Recombinant protein of human WDR77
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1