Documenti fondamentali
SAB5701679
Sigma-Aldrich
Anti-NCK1 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
0.38 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NCK1(4690)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is one of the signaling and transforming proteins containing Src homology 2 and 3 (SH2 and SH3) domains. It is located in the cytoplasm and is an adaptor protein involved in transducing signals from receptor tyrosine kinases to downstream signal recipients such as RAS. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found. [provided by RefSeq, Jun 2010]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human NCK11
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1