Merck
Tutte le immagini(5)
Key Documents
SAB5701668
Sigma-Aldrich
Anti-PGE receptor EP2 (PTGER2) antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1.55 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTGER2(5732)
Descrizione generale
This gene encodes a receptor for prostaglandin E2, a metabolite of arachidonic acid which has different biologic activities in a wide range of tissues. Mutations in this gene are associated with aspirin-induced susceptibility to asthma. [provided by RefSeq, Oct 2009]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human PGE Receptor EP2 (PGE Receptor EP2 (PGE receptor EP2 (PTGER2)) )
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1