Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
SAB5701605
Sigma-Aldrich
Anti-CRABP1 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, rat
Concentrazione
0.75 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CRABP1(1381)
Descrizione generale
This gene encodes a specific binding protein for a vitamin A family member and is thought to play an important role in retinoic acid-mediated differentiation and proliferation processes. It is structurally similar to the cellular retinol-binding proteins, but binds only retinoic acid at specific sites within the nucleus, which may contribute to vitamin A-directed differentiation in epithelial tissue. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human CRABP1
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1