Documenti
SAB5701597
Sigma-Aldrich
Anti-RUVBL1/TIP49A/PONTIN antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
0.54 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RUVBL1(8607)
Descrizione generale
This gene encodes a protein that has both DNA-dependent ATPase and DNA helicase activities and belongs to the ATPases associated with diverse cellular activities (AAA+) protein family. The encoded protein associates with several multisubunit transcriptional complexes and with protein complexes involved in both ATP-dependent remodeling and histone modification. Alternate splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jan 2016]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human RUVBL1/TIP49A/PONTIN
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1