Documenti fondamentali
SAB5701559
Sigma-Aldrich
Anti-PDK2 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
monoclonal
application:
IHC
WB
Reattività contro le specie:
rat, human
tecniche:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
0.37 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDK2(5164)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the pyruvate dehydrogenase kinase family. The encoded protein phosphorylates pyruvate dehydrogenase, down-regulating the activity of the mitochondrial pyruvate dehydrogenase complex. Overexpression of this gene may play a role in both cancer and diabetes. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene. [provided by RefSeq, Dec 2010]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human PDK2
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)