Documenti fondamentali
SAB5701488
Sigma-Aldrich
Anti-FTO antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, rat
Concentrazione
0.2 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FTO(79068)
Descrizione generale
This gene is a nuclear protein of the AlkB related non-haem iron and 2-oxoglutarate-dependent oxygenase superfamily but the exact physiological function of this gene is not known. Other non-heme iron enzymes function to reverse alkylated DNA and RNA damage by oxidative demethylation. Studies in mice and humans indicate a role in nervous and cardiovascular systems and a strong association with body mass index, obesity risk, and type 2 diabetes. [provided by RefSeq, Jul 2011]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human FTO
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)