Documenti fondamentali
SAB5701477
Sigma-Aldrich
Anti-U1A/SNRPA antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
0.2 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SNRPA(6626)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene associates with stem loop II of the U1 small nuclear ribonucleoprotein, which binds the 5' splice site of precursor mRNAs and is required for splicing. The encoded protein autoregulates itself by polyadenylation inhibition of its own pre-mRNA via dimerization and has been implicated in the coupling of splicing and polyadenylation. [provided by RefSeq, Oct 2010]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human U1A/SNRPA
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)