Documenti fondamentali
SAB5701205
Sigma-Aldrich
Anti- Smad5 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
0.75 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMAD5(4090)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is involved in the transforming growth factor beta signaling pathway that results in an inhibition of the proliferation of hematopoietic progenitor cells. The encoded protein is activated by bone morphogenetic proteins type 1 receptor kinase, and may be involved in cancer. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Feb 2014]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human Smad5
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)