Merck
Tutte le immagini(6)
Key Documents
SAB5701170
Sigma-Aldrich
Anti-CDX2 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.53 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDX2(1045)
Descrizione generale
This gene is a member of the caudal-related homeobox transcription factor gene family. The encoded protein is a major regulator of intestine-specific genes involved in cell growth an differentiation. This protein also plays a role in early embryonic development of the intestinal tract. Aberrant expression of this gene is associated with intestinal inflammation and tumorigenesis. [provided by RefSeq, Jan 2012]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human CDX2
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1