Documenti
SAB5701142
Sigma-Aldrich
Anti- BRD4 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
0.26 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BRD4(23476)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is homologous to the murine protein MCAP, which associates with chromosomes during mitosis, and to the human RING3 protein, a serine/threonine kinase. Each of these proteins contains two bromodomains, a conserved sequence motif which may be involved in chromatin targeting. This gene has been implicated as the chromosome 19 target of translocation t(15;19)(q13;p13.1), which defines an upper respiratory tract carcinoma in young people. Two alternatively spliced transcript variants have been described.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 700-800 of human BRD4 (NP_490597.1).
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1