Documenti
SAB5700997
Sigma-Aldrich
Anti-Monoamine Oxidase B (MAOB) antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
1.7 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAOB(4129)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene belongs to the flavin monoamine oxidase family. It is a enzyme located in the mitochondrial outer membrane. It catalyzes the oxidative deamination of biogenic and xenobiotic amines and plays an important role in the metabolism of neuroactive and vasoactive amines in the central nervous sysytem and peripheral tissues. This protein preferentially degrades benzylamine and phenylethylamine. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human Monoamine Oxidase B (MAOB) (MAOB)
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1