Documenti fondamentali
SAB5700899
Sigma-Aldrich
Anti-SAE1 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
monoclonal
application:
WB
Reattività contro le specie:
human, rat, mouse
tecniche:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
0.6 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SAE1(10055)
Descrizione generale
Posttranslational modification of proteins by the addition of the small protein SUMO (see SUMO1; MIM 601912), or sumoylation, regulates protein structure and intracellular localization. SAE1 and UBA2 (MIM 613295) form a heterodimer that functions as a SUMO-activating enzyme for the sumoylation of proteins (Okuma et al., 1999 [PubMed 9920803]).[supplied by OMIM, Mar 2010]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human SAE1
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)