SAB5700842
Anti-HIF1A antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
HIF-1-alpha, HIF-1A, HIF-1alpha, HIF1, HIF1-ALPHA, HIF1A, MOP1, PASD8, bHLHe78
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
82
92
95
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
4.04 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HIF1A(3091)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1