Key Documents
SAB5700829
Sigma-Aldrich
Anti-TIMM17A antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
TIM17, TIM17A, TIMM17A
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
18
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
1.34 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:10-1:100
western blot: 1:200-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TIMM17A(10440)
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-171 of human TIMM17A (NP_006326.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1